Learn More
Hirschmann™ Inserts en verre
Code produit 10541792
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nb par paquet:
384/paquet
Conditionnement:
384 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nb par paquet Conditionnement
10541792 384/paquet 384 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10541792 Fournisseur Hirschmann™ Code fournisseur 9240584
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    167.65€
    112.00€ / 384 pièces
    Économisez 55.65€
    33% de réduction
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Inserts en verre pour les formats des plaques Hirschmann™. Verre offrant une excellente inertie chimique, aucune lixiviation des plastiques.
  • Inserts en verre détachés
  • Très pure
  • Chimiquement inerte
Spécification
Matériau Verre DURAN™
Nb par paquet 384/paquet
À utiliser avec (équipement) Plaques Hirschmann à 384 puits
Type de produit Inserts en verre