Learn More
Hirschmann™ Inserts en verre
Code produit 30158520
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nb par paquet:
384/paquet
Conditionnement:
19200 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nb par paquet Conditionnement
30158520 384/paquet 19200 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30158520 Fournisseur Hirschmann™ Code fournisseur 9240584
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9245.00€
    5600.00€ / 19200 pièces
    Économisez 3645.00€
    39% de réduction
Expédition estimée: 05-01-2027
Inserts en verre pour les formats des plaques Hirschmann™. Verre offrant une excellente inertie chimique, aucune lixiviation des plastiques.
  • Inserts en verre détachés
  • Très pure
  • Chimiquement inerte
Spécification
Matériau Verre DURAN™
Nb par paquet 384/paquet
À utiliser avec (équipement) Plaques Hirschmann à 384 puits
Type de produit Inserts en verre