Learn More
Hecht Karl™ Plateau porte-instruments en verre
Code produit 10179880
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
200 x 100 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
10179880 200 x 100 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10179880 Fournisseur Hecht Karl™ Code fournisseur 42910010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    112.89€
    78.16€ / 1 pièces
    Économisez 34.73€
    30% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Spécification
Quantité 1 unité.
Profondeur (métrique) 100 mm
Type de produit Plateau à instruments
Matériau Verre
Hauteur (métrique) 100 mm
Dimensions (L x l) 200 x 100 mm