Learn More
Karl Hecht™ Flacons avec bouchon à vis à col large Assistent™
Description
- Avec filetage et bouchon à vis
- Disponible en verre transparent ou ambré
- Le verre ambré est idéal pour protéger les matériaux sensibles à la lumière
- Les bouchons à vis sont résistants à la chaleur jusqu’à 110°C.
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 50 ml |
| Couleur | Concluant |
| Comprend | Filetage et bouchon à vis |
| Matériau | Verre |
| Bouche | Large |
| Type de produit | Cuve |