Learn More
Labconco™ Couvercles en verre pour lyophilisateurs FreeZone™
Code produit 12520857 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (impériale):
14 po
Poids (impériale):
3,5 lb
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (impériale) Poids (impériale) Conditionnement
12520857 14 po 3,5 lb 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12520857 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 7439902
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    915.00€
    871.84€ / 1 pièces
    Économisez 43.16€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 22-01-2027
Les couvercles en verre remplacent le couvercle en acrylique fourni avec les lyophilisateurs FreeZone.
Le couvercle en verre remplace le couvercle en acrylique fourni avec les lyophilisateurs 6 12 et 18 litres et avec les chambres de séchage à 16 ports. Fournit une protection supplémentaire contre les solvants et les produits corrosifs qui attaquent l’acrylique, comme l’acétonitrile. Comprend un joint en néoprène.
Spécification
Type Couvercle pour chambre
Capacité (métrique) 6, 12, 18 L
Matériau Verre
Dimensions L
À utiliser avec (application) Fournit une protection supplémentaire contre les solvants et les produits corrosifs qui fixent l’acrylique, comme l’acétonitrile
À utiliser avec (équipement) Chambres de collecteurs de système de congélation à sec 6, 12 et 18 l Freezone™ ou chambre de séchage à 16 ports
Comprend Couvercle en plastique 0,25 po et joint en néoprène noir
Diamètre (impériale) 14 po
Diamètre (métrique) 35,56 cm
Poids (impériale) 3,5 lb
Poids (métrique) 1,6 kg