Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Tubulure GC en acier inoxydable revêtu de verre
Code produit 15298983
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur totale (métrique):
30 cm
60 cm
90 cm
180 cm
Diamètre (métrique) interne:
0,3 mm
0,4 mm
0,5 mm
0,70 mm
0,75 mm
0,8 mm
1 mm
2 mm
4 mm
9,5 mm
Conditionnement:
1 pièce
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur totale (métrique) Diamètre (métrique) interne Conditionnement
15298983 60 cm 0,3 mm 1 pièce
15258993 180 cm 0,70 mm 1 pièce
15259003 90 cm 2 mm 1 pièce
10136864 30 cm 0,8 mm 1 pièce
15248993 90 cm 0,70 mm 1 pièce
15279003 60 cm 4 mm 1 pièce
15208993 180 cm 0,3 mm 1 pièce
15209003 60 cm 1 mm 1 pièce
15218993 30 cm 0,4 mm 1 pièce
15228993 90 cm 0,5 mm 1 pièce
15238993 180 cm 0,5 mm 1 pièce
15268993 90 cm 0,75 mm 1 pièce
15269003 180 cm 4 mm 1 pièce
15278993 60 cm 0,8 mm 1 pièce
15288993 30 cm 1 mm 1 pièce
15289003 60 cm 9,5 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Code produit 15298983 Fournisseur Trajan Scientific and Medical™ Code fournisseur 082708
Expédition estimée: 14-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Présente une résistance aux plus difficiles conditions et aux acides et bases forts
  • Idéal pour les colonnes HPLC, en particulier pour les matrices biologiques
  • Résistance à une température maximale de 500°C
Spécification
À utiliser avec Colonnes HPLC, matrices biologiques
Diamètre (métrique) interne 0,3 mm
Longueur totale (métrique) 60 cm
Matériau Verre borosilicaté (doublure)
Température max. de fonctionnement (métrique) Stable jusqu’à 500°C