Learn More
Hirschmann™ Microburettes graduées en bleu de classe AS Schellbach
Code produit 11722392
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
2 ml
5 ml
10 ml
Conditionnement:
2 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11722392 2 ml 2 pièces
11732392 5 ml 2 pièces
11742392 10 ml 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11722392 Fournisseur Hirschmann™ Code fournisseur 3300240
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    502.00€
    422.10€ / 2 pièces
    Économisez 79.90€
    15% de réduction
En stock
Avec bandes Schellbach pour une meilleure lisibilité.
  • Classe AS
  • Fabriquées en verre borosilicaté DURAN& pour une résistance aux produits chimiques et aux chocs thermiques
  • Marques de graduation bleues
  • Conformité certifiée, avec identification des lots datée
  • Robinet d’arrêt droit avec clé en PTFE
  • Robinet d’arrêt dans le tube de remplissage avec clé en PTFE
  • Graduation de type cercle du point principal
  • Étalonnées pour EX
  • Conformes aux normes DIN EN ISO 385
Spécification
Capacité (métrique) 2 ml
Matériau Verre
Graduations 0,01 mL
Comprend Bandes Schellbach
Matériau du bouchon PTFE
Balance Bleu
Robinets d’arrêt Droit
Matériau du robinet d’arrêt PTFE
Tolérance ±0,01 ml
Class Classe AS
Certifications/Conformité DIN EN ISO 385