Learn More
Hirschmann™ Microburettes graduées en bleu de classe AS Schellbach
Code produit 11742392
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
2 ml
5 ml
10 ml
Conditionnement:
2 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11742392 10 ml 2 pièces
11722392 2 ml 2 pièces
11732392 5 ml 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11742392 Fournisseur Hirschmann™ Code fournisseur 3300260
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    489.00€
    402.00€ / 2 pièces
    Économisez 87.00€
    17% de réduction
En stock
Avec bandes Schellbach pour une meilleure lisibilité.
  • Classe AS
  • Fabriqué en verre borosilicaté DURAN™ pour une résistance aux produits chimiques et aux chocs thermiques
  • Marques de graduation bleues
  • Conformité certifiée, avec identification des lots datée
  • Robinet d’arrêt droit avec clé en PTFE
  • Robinet d’arrêt dans le tube de remplissage avec clé en PTFE
  • Graduation de type cercle du point principal
  • Étalonnées pour EX
  • Conformes aux normes DIN EN ISO 385
Spécification
Capacité (métrique) 10 ml
Matériau Verre
Graduations 0,02 mL
Comprend Bandes Schellbach
Matériau du bouchon PTFE
Balance Bleu
Robinets d’arrêt Droit
Matériau du robinet d’arrêt PTFE
Tolérance ± 0,02 ml
Class Classe AS
Certifications/Conformité DIN EN ISO 385