Learn More
Cole-Parmer™ Micropipette en verre
Code produit 11780559 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 μl
25 μl
50 μl
200 μl
Conditionnement:
100 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
11780559 200 μl 100 pièces
11878601 1 μl 100 pièces
11800120 50 μl 100 pièces
11720069 25 μl 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11780559 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 0795055
Expédition estimée: 09-11-2026
Spécification
Précision plusmn; 1 %
Diamètre (métrique) interne 1,56 mm
Diamètre (métrique) externe 1,09 mm
Matériau Verre
Quantité 100/boîte
Volume (métrique) 200 μl
Type Micropipette
Jetable Usage unique