Learn More
Hirschmann™ Pipettes microcapillaires minicaps™, jetables
Code produit 11722293
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Volume (métrique):
0,5 mu;l
1 μl
2 μl
3 μl
3,33 μl
4 μl
5 μl
10 μl
20 μl
25 μl
30 μl
40 μl
50 μl
100 μl
missing translation for 'unitSize':
1000 pièces
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Volume (métrique) missing translation for 'unitSize'
11722293 20 μl 1000 pièces
11871060 0,5 mu;l 1000 pièces
11780055 100 μl 1000 pièces
11871050 10 μl 1000 pièces
11821050 1 μl 1000 pièces
11881060 25 μl 1000 pièces
11831050 2 μl 1000 pièces
10666751 30 μl 1000 pièces
11841050 3 μl 1000 pièces
11851050 4 μl 1000 pièces
11757663 50 μl 1000 pièces
11861050 5 μl 1000 pièces
10267980 3,33 μl -
11732293 40 μl 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11722293 missing translation for 'mfr' Hirschmann™ missing translation for 'supplierNo' 9000120
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    125.00€
    97.34€ / 1000 pièces
    Économisez 27.66€
    22% de réduction
 Article restreint
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Facilite le remplissage capillaire sans erreur dans le laboratoire
  • Non hépariné
  • De bout en bout, avec minicaps
  • Selon la norme ISO 9000, CE selon la norme IVD 98/79 CE
  • Bouchon de flacon à code couleur avec distributeur capillaire
  • Certifiés conformes, avec numéro de lot
Specifications
Précision 0,5%
Certifications/Conformité ISO 7550, CE, IVD 98/79 CE
Matériau Verre
Volume (métrique) 20 μl
Longueur (métrique) 30 ±0,5 mm
Type Pipette capillaire Minicap
Jetable Usage unique