Learn More
Hirschmann™ Pipettes microcapillaires minicaps™, jetables
Code produit 11831050
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
0,5 mu;l
1 μl
2 μl
3 μl
3,33 μl
4 μl
5 μl
10 μl
20 μl
25 μl
30 μl
40 μl
50 μl
100 μl
Conditionnement:
1000 pièces
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
11831050 2 μl 1000 pièces
11871060 0,5 mu;l 1000 pièces
11780055 100 μl 1000 pièces
11871050 10 μl 1000 pièces
11821050 1 μl 1000 pièces
11722293 20 μl 1000 pièces
11881060 25 μl 1000 pièces
10666751 30 μl 1000 pièces
11841050 3 μl 1000 pièces
11851050 4 μl 1000 pièces
11757663 50 μl 1000 pièces
11861050 5 μl 1000 pièces
10267980 3,33 μl -
11732293 40 μl 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Code produit 11831050 Fournisseur Hirschmann™ Code fournisseur 9000102
 Article restreint
En stock
Facilite le remplissage capillaire sans erreur dans le laboratoire
  • Non hépariné
  • De bout en bout, avec minicaps
  • Selon la norme ISO 9000, CE selon la norme IVD 98/79 CE
  • Bouchon de flacon à code couleur avec distributeur capillaire
  • Certifiés conformes, avec numéro de lot
Spécification
Précision 0,5%
Certifications/Conformité ISO 7550, CE, IVD 98/79 CE
Matériau Verre
Volume (métrique) 2 μl
Longueur (métrique) 30 à 32 mm
Type Pipette capillaire Minicap
Jetable Usage unique