Learn More
Hirschmann™ Pipettes microcapillaires minicaps™, jetables
Description
- Non hépariné
- De bout en bout, avec minicaps
- Selon la norme ISO 9000, CE selon la norme IVD 98/79 CE
- Bouchon de flacon à code couleur avec distributeur capillaire
- Certifiés conformes, avec numéro de lot
Spécification
Spécification
| Précision | 0,5% |
| Certifications/Conformité | ISO 7550, CE, IVD 98/79 CE |
| Matériau | Verre |
| Volume (métrique) | 3 μl |
| Longueur (métrique) | 30 à 32 mm |
| Type | Pipette capillaire Minicap |
| Jetable | Usage unique |