Learn More
Macherey-Nagel™ Microinsert en verre à petite ouverture N 8-1 et N 11-1 0
Tous les produits Macherey-Nagel ProduitsSpécification
Spécification
| Couleur | Concluant |
| Matériau | Verre |
| Volume (métrique) | 0,15 ml |
| Modèle | Pour flacons à petite ouverture |
| Type de base | Conique |
| Quantité | 100 paquet |
| À utiliser avec (équipement) | Flacons à petite ouverture |
| Hauteur (métrique) | 31 mm |