Learn More
Macherey-Nagel™ Insert pour flacons à col vissant à ouverture large de type N10
Code produit 10728032 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
0.2 ml
0,25 ml
Diamètre (métrique) externe:
embout de 12 mm
embout de 15 mm
Conditionnement:
100 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Diamètre (métrique) externe unitSize
10728032 0,25 ml embout de 12 mm 100 pièces
10072711 0.2 ml embout de 15 mm 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10728032 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 702716
Des produits chimiques à la chromatographie
Utilisez le code promo 27991
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Stockez le matériau dans des flacons en verre avec des cols vissants et des bouchons à vis. L’insert pour flacons à col vissant à ouverture large de type N10 est fourni dans une variété de tailles.
  • Flacon à col vissant, ouverture large N 10
  • Souvent utilisé sur les instruments Waters™, Shimadzu™, PerkinElmer™ et Jasco™
  • Différents inserts disponibles
Spécification
Couleur Concluant
Diamètre (métrique) externe embout de 12 mm
Matériau Verre
Volume (métrique) 0,25 ml
Modèle Pour flacons avec large ouverture
Type de base Conique
Quantité 100 paquet
À utiliser avec (équipement) Flacons à large ouverture
Hauteur (métrique) 31 mm