Learn More
WTW™ Flacon de mesure de débordement en verre
Product Code. 10776642
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
22,7 mL
43,5 mL
250 mL
365 mL
432 mL
Unit Size:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Volume (métrique) unitSize
10776642 43,5 mL 1 pièce
10411602 22,7 mL 1 pièce
10327771 432 mL 1 pièce
10091931 365 mL 1 pièce
10114261 250 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10776642 Supplier WTW™ Supplier No. 209040
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Flacons d’échantillons de rechange et autre verrerie ainsi que des accessoires utiles pour l’expansion de l’application de systèmes de mesure pour différents paramètres.WTW offre un large assortiment de verrerie et autres produits pour remplacer, compléter et étendre vos applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Volume (métrique) 43,5 mL
À utiliser avec (équipement) DBO
Matériau Verre