Learn More
Poulten & Graf GmbH Pipettes Pasteur en verre Volac™
Code produit 10026041
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
150 mm
230 mm
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Comprend:
Bouchée
Sans bouchon
Conditionnement:
1000 pièces
250 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Stérilité Comprend Conditionnement
10026041 150 mm Non stérile Sans bouchon 1000 pièces
10659932 150 mm Non stérile Bouchée 1000 pièces
10446111 230 mm Non stérile Bouchée 1000 pièces
10006021 150 mm - Sans bouchon 1000 pièces
10209381 230 mm Non stérile Sans bouchon 1000 pièces
15934702 - - - -
10351552 150 mm Stérile Bouchée 1000 pièces
15962290 150 mm Stérile Bouchée 250 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Code produit 10026041 Fournisseur Poulten & Graf GmbH Code fournisseur D810
Expédition estimée: 28-01-2027
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Utilisez ces pipettes pour de nombreuses applications. Les pipettes Pasteur en verre Poulten & Graf™ Volac™ possèdent une épaisseur de paroi légèrement plus conséquente, offrant une plus grande solidité et réduisant le risque de casse en cours
  • Disponibles avec ou sans bouchon
  • Les pipettes en verre existent en longueurs de 150, 230 et 270 mm.
  • Les matériaux d’emballage sont soigneusement choisis pour assurer au technicien une facilité d’utilisation associée à une protection maximale contre la casse lors des transports et une contamination minimale par la poussière et les peluches.
  • Toutes les pipettes standard peuvent être fournies avec des points étanches et un indicateur de casse.
Spécification
Certifications/Conformité BS5732,ISO7712
Matériau verre
Stérilité Non stérile
Gouttes/ml 30 à 35 mL
Comprend Sans bouchon
Quantité 1000/boîte
Longueur (métrique) 150 mm
Type Pipette Pasteur
Jetable Oui