Learn More
Witeg™ Boîte de Pétri en verre
Description
- Sans bulles ni autres imperfections
- Avec couvercle
- Verre
Spécification
Spécification
| Bouchon inclus | Oui |
| Matériau du bouchon | Verre borosilicate |
| Matériau | Verre |
| Forme | Rond |
| Type | Boîte de Pétri |
| Hauteur (métrique) | 25 mm |
| Diamètre (métrique) | 150 mm |