Learn More
Witeg™ Boîte de Pétri en verre
Code produit 10387844
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
150 mm
200 mm
Hauteur (métrique):
25 mm
30 mm
50 mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Hauteur (métrique)
10387844 200 mm 30 mm
10194434 200 mm 50 mm
10092944 150 mm 25 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10387844 Fournisseur Witeg™ Code fournisseur 5 830 009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    137.80€
    124.03€ / 10 pièces
    Économisez 13.77€
    9% de réduction
Expédition estimée: 07-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Cultivez vos cellules et observez-les clairement dans un Witeg™ Boîte de Petri en verre, avec son couvercle.
  • Sans bulles ni autres imperfections
  • Avec couvercle
  • Verre
Specifications
Bouchon inclus Oui
Matériau du bouchon Verre borosilicate
Matériau Verre
Forme Rond
Type Boîte de Pétri
Hauteur (métrique) 30 mm
Diamètre (métrique) 200 mm