Learn More
Hanna Instruments™ Électrode de pH en verre
Spécification
Spécification
| Types de connecteurs | DIN |
| Diamètre (métrique) | 5 mm |
| Type | Électrode pH |
| À utiliser avec (application) | Électrode de pH à usage général pour HI 8314 et HI 9210N. |
| Matériau | PEI |
| Plage de pH | 0 à 13 |
| Gamme de température (métrique) | 20°C à 40°C |