Learn More
Hecht Karl™ Plaque en verre
Code produit 10489011
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Transparente
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
10489011 Transparente 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10489011 Fournisseur Hecht Karl™ Code fournisseur 42417010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61.50€
    44.09€ / 1 pièces
    Économisez 17.41€
    28% de réduction
Expédition estimée: 04-01-2027
Spécification
Longueur (métrique) 76 mm
Largeur (métrique) 60 mm
Type Plaque en verre
Nombre de puits 12
Couleur Transparente
Diamètre (métrique) 16 mm
Quantité 1/boîte
Dimensions (L x l) 76 x 60 mm