Learn More
Macherey-Nagel™ Plaque en verre Adamant
Code produit 16573920 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
200 Pc.
Conditionnement:
200 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16573920 200 Pc. 200 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16573920 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 821040.200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    338.00€
    286.25€ / 200 pièces
    Économisez 51.75€
    15% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
TLC plaques de verre recouvertes de gel de silice non modifié présentant une couche dure avec une résistance accrue à l’abrasion, adaptées à la chromatographie en couches fines et disponibles avec ou sans indicateur fluorescent.
  • Disponible en différentes tailles de plaques pour un large éventail d’applications TLC
  • Comprend ADAMANT, la couche prête à l’emploi TLC la plus difficile de MACHEREY-NAGEL
  • Recouvert de gel de silice non modifié (SiOH)
  • Renforcé par un système de liant supplémentaire pour une excellente résistance à l’abrasion
  • Proposé avec ou sans indicateur fluorescent
Spécification
Matière absorbante Verre
Matériau Verre
Granulométrie 5 à 17 μm
Porosité 60 Å
Quantité 200 Pc.
Type Plaques de verre enrobées de gel de silice
Indicateur fluorescent Non
À utiliser avec (application) Barbiturates, vitamines, flavonoïdes, phase normale (NP), analyse des traces, analgésiques, colorants anthrachinones
À utiliser avec (équipement) Chromatographie en couche mince (TLC)
Comprend 200x TLC plaques de verre (5 x 10 cm)
Volume des pores 0.75 mL/g
Gamme de produits ADAMANT
Adsorbant ADAMANT
Surface spécifique ∼500 m2/g
Conditions de stockage 15 °C à 25 °C (59 °F à 77 °F)
Épaisseur (métrique) 0.25 mm
Dimensions (L x l) 5 x 10 cm