Spécification
| Granulométrie | 5 à 17 μm |
| Porosité | 60 Å |
| Quantité | 200/boîte |
| Type | Plaque en verre |
| Indicateur fluorescent | UV254 |
| Volume des pores | 0,75 ml/g |
| Surface spécifique | ∼500 m2/g |
| Dimensions (L x l) | 5 x 10 cm |