Learn More
Macherey-Nagel™ Couches de silice standard non modifiées Adamant™ pour CCM, UV254
Code produit 10496532 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
10 x 10 cm
10 x 20 cm
2,5 x 7,5 cm
20 x 20 cm
50 × 100 mm
5 x 10 cm
5 x 20 cm
Quantité:
100/boîte
200/boîte
25/Bte
25/boîte
50/boîte
Conditionnement:
100 pièces
200 pièces
25 pièces
50 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Quantité Conditionnement
10496532 10 x 20 cm 50/boîte 50 pièces
10651363 20 x 20 cm 25/Bte 25 pièces
10416352 2,5 x 7,5 cm 100/boîte 100 pièces
10191752 5 x 10 cm 50/boîte 50 pièces
10779584 50 × 100 mm 200/boîte 200 pièces
10101762 5 x 20 cm 100/boîte 100 pièces
10070542 10 x 10 cm 25/boîte 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 10496532 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 821025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    244.00€
    227.85€ / 50 pièces
    Économisez 16.15€
    6% de réduction
En stock
Améliore l’efficacité de la séparation et maximise la résolution pendant la CCM (chromatographie sur couche mince). Les couches de silice standard non modifiées Adamant™ pour CCM, UV254, sont disponibles en plaques de verre avec un système de liant
Améliore l’efficacité de la séparation et maximise la résolution pendant la CCM (chromatographie sur couche mince).Les couches de silice standard non modifiées Adamant™ pour CCM, UV254, sont disponibles en plaques de verre avec un système de liant o
  • Adamant™ Les plaques sont dotées d'un système de liant nouvellement développé, ce qui confère à la couche de silice une dureté exceptionnelle.
  • La plaque peut être facilement étiquetée pour une identification claire
  • La résistance à l’abrasion empêche tout changement ou dommage indésiré de la couche pendant le transport ou la manipulation
  • Une plaque exempte de poussière permet une manipulation aisée et évite la contamination par la silice. TLC chambre
  • Avec indicateur fluorescent à 254 nm
  • Épaisseur μde couche de 250 µm, silice 60, surface spécifique (BET) ∼500 m²/g
  • Taille moyenne des pores 60Å
  • Volume spécifique des pores de 0,75 ml/g, 
  • Taille des particules –5 17 μm
  • Efficacité accrue de la séparation grâce à une distribution optimisée de la taille des particules
  • Particulièrement adapté pour les analyses de traces résultant d’un indicateur UV avec une brillance accrue et un arrière-plan à faible bruit de la couche
  • Disponible sous forme de plaques en verre 
Spécification
Granulométrie 5 à 17 μm
Porosité 60 Å
Quantité 50/boîte
Type Plaque en verre
Indicateur fluorescent UV254
Volume des pores 0,75 ml/g
Surface spécifique ∼500 m2/g
Épaisseur (métrique) 0,25 mm
Dimensions (L x l) 10 x 20 cm