Learn More
Karl Hecht™ Entonnoir à poudre en verre
Product Code. 10125251
Change view
Click to view available options
Diamètre (métrique) supérieur:
5 cm
8 cm
12 cm
Unit Size:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Diamètre (métrique) supérieur Unit Size
10125251 12 cm 1 pièce
10165201 8 cm 1 pièce
10258101 5 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10125251 Supplier Karl Hecht™ Supplier No. 44001044
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31.31€
    21.29€ / 1 pièces
    Économisez 10.02€
    32% de réduction
Expédition estimée: 11-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Transférez facilement les matériaux en poudre grâce à cet entonnoir court à large tige. Karl Hecht™ L'entonnoir à poudre en verre est fabriqué à partir de AR™ Verre à soda.
  • Tige courte et large.
  • AR™ Construction en verre sodocalcique.
Specifications
Diamètre (métrique) supérieur 12 cm
Matériau Verre AR
À utiliser avec (application) Matériaux en poudre
Type de produit Entonnoir