Learn More
Poulten Graf™ Distributeur de solvants Fortuna™ Optifix™ en verre / PP / PTFE
Code produit 10262991
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
0.4 à 2 ml
1 à 5 ml
10 à 50 ml
2 à 10 ml
20 à 100 ml
40 à 200 ml
6 à 30 ml
Conditionnement:
1 pièce
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) unitSize
10262991 0.4 à 2 ml -
10272991 1 à 5 ml 1 pièce
10568721 10 à 50 ml -
10242371 20 à 100 ml 1 pièce
10749331 2 à 10 ml 1 pièce
10519111 40 à 200 ml 1 pièce
10558721 6 à 30 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 10262991 Fournisseur Poulten Graf™ Code fournisseur 101 08127
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les distributeurs Fortuna™ Optifix™ Poulten Graf™ en verre / PP / PTFE sont dotés d’un vérin de distribution et d’un piston en verre.
Pour la distribution de solvants organiques purs. Les distributeurs Fortuna™ Optifix™ Poulten Graf™ en verre / PP / PTFE sont dotés d’un vérin de distribution et d’un piston en verre.
  • Fabriqué conformément à la norme DIN EN ISO 9001:2008 à base de matériaux de haute qualité
  • Solide piston distributeur en verre
  • Vérin enduit de plastique pour le protéger contre la casse
  • Avec certificat, numéroté individuellement
  • Bouchon de protection en PP ergonomique pour les doigts avec système de réglage du volume
  • La graduation sur l’échelle est gravée au laser et facile à lire
  • Réglage rapide et facile du volume avec réglage précis supplémentaire
Spécification
Type de produit Fortune Optifix Distributeur de solvant
Matériau PTFE, Polypropylène, Fibre de verre
Volume (métrique) 0.4 à 2 ml
À utiliser avec (application) Pour la distribution de solvants
Quantité Unité