Learn More
Hirschmann™ Fiole jaugée à échelle imprimée en verre
Code produit 10409641
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité : 750 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10409641 Capacité : 750 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10409641 Fournisseur Hirschmann™ Code fournisseur 2950192
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Obtenez des solutions d’étalonnage précises. La fiole jaugée à échelle imprimée en verre Hirschmann™ est standardisée pour contenir ou délivrer un volume donné de liquide. Le flacon est doté de graduations bleues.
  • Classe A
  • Conformément aux règles du règlement de pré-emballage
  • Certifié conforme
  • Graduation bleue
  • Non rodé, avec bord
  • Échelle imprimée sur le col pour une identification simple et rapide de l’écart de la valeur réelle par rapport à la valeur normale
  • Étalonné pour IN
Spécification
Capacité (métrique) 750 ml
Matériau Verre borosilicaté, Duran Verre
Graduations 1 ml
Hauteur (métrique) 300 mm
Graduated Oui
Classe A