Learn More
Hirschmann™ Fiole jaugée de classe A à échelle imprimée en verre
Code produit 11827112
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
40 ml
100 ml
250 ml
330 ml
Conditionnement:
2 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
11827112 100 ml 2 pièces
11863212 250 ml 2 pièces
11843212 30 ml 2 pièces
11853212 40 ml 2 pièces
11883212 330 ml 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11827112 Fournisseur Hirschmann™ Code fournisseur 2950180
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conformément aux règles du règlement de pré-emballage
  • Graduation bleue
  • Conformité certifiée, avec identification des lots datée
  • Non rodé
  • Avec rebord
  • Échelle imprimée sur le col pour une identification simple et rapide de l’écart de la valeur réelle par rapport à la valeur nominale étalonnée pour IN
Spécification
Capacité (métrique) 100 ml
Matériau Verre borosilicaté, Duran Verre
Hauteur (métrique) 170 ml
Graduated Oui
Classe A