Learn More
Karl Hecht™ Anneaux Raschig en verre
Code produit 10449601
Change view
Click to view available options
Diamètre (métrique):
3 mm
10 mm
Conditionnement:
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) unitSize
10449601 10 mm 1kg
10159740 3 mm 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10449601 Fournisseur Karl Hecht™ Code fournisseur 41400010
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour une utilisation dans les applications de distillation et de génie chimique.
  • Conditionné en paquets de 1 kg
  • Disponible en deux tailles différentes
  • Verre transparent
Spécification
Type Anneaux Raschig
Diamètre (métrique) 10 mm
À utiliser avec (équipement) Verre
Quantité paquet de 1 kg