Learn More
Hanna Instruments™ Électrode de pH combinée rechargeable en verre
Spécification
Spécification
| Matériau | Verre |
| Plage de pH | 0 à 12 |
| Gamme de température (métrique) | -5°C à +100°C |