Learn More
Macherey-Nagel™ Plaque CCM en verre RP-18 W/UV254
Code produit 10726142 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
5 x 20 cm
10 x 10 cm
20 x 20 cm
Conditionnement:
25 pièces
50 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
10726142 5 x 20 cm 50 pièces
10259361 10 x 10 cm 25 pièces
10607812 20 x 20 cm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10726142 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 811073
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    389.00€
    329.94€ / 50 pièces
    Économisez 59.06€
    15% de réduction
En stock
Plaque CCM en verre RP-18 W/UV254
Plaques de verre CCMHP, RP-18 W/UV254, Couche en silice modifiée C18
  • Matériau de la base : plaques de verre avec gel de silice
  • Mode : phase inverse RP-18 W/UV254
  • Dureté de la couche : standard, souple
Adsorbant :
  • Gel de silice avec modification de l’octadécyle (C18, ODS, RP18)
  • Phase RP-18 W/UV254
  • Indicateur UV : oui
  • Type de particules : particules entièrement poreuses (FPP)
  • Forme des particules : irrégulière
  • Taille des pores moyenne de 60 Å
  • Volume spécifique des pores de 0,75 ml/g,
  • Granulométrie de 2 à 10 μm
  • Liants : Oui
Indicateurs :
Cette plaque peut être utilisée avec différents indicateurs : silicate de zinc activé au manganèse avec fluorescence verte pour les UV à ondes courtes (254 nm) ; Pigment fluorescent inorganique spécial avec fluorescence bleue pour UV à ondes longues (366 nm)
Liants :
Produits hautement polymériques, stables dans presque tous les solvants organiques et résistant aux réactifs de visualisation agressifs
Applications recommandées :
Aminophénols, barbituriques, CCMHP, nucléobases, phtalates, plastifiants, hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), conservateurs, phase inverse (RP), stéroïdes, tétracyclines, mouillable à l’eau
Caractéristiques générales des plaques de verre CCM de Macherey-Nagel :
  • Plaques pré-enduites prêtes à l’emploi
  • Large gamme de tailles de plaques, de revêtements de surface et de renforcements
  • La plaque peut être facilement étiquetée pour une identification claire
  • Les plaques de verre sont robustes, résistantes à la chaleur et chimiquement résistantes à toutes les phases mobiles et réactifs de visualisation courants.
  • Efficacité accrue de la séparation grâce à une distribution optimisée de la taille des particules
  • Une plaque anti-poussière permet une manipulation pratique et évite la contamination au silice de la chambre CCM
Spécification
Matériau Verre RP-18 W
Granulométrie 2 à 10 μm
Porosité 60 Å
Quantité 50/boîte
Type Plaque TLC
Indicateur fluorescent UV254
À utiliser avec (application) Aminophénols, barbituriques, conservateurs, nucléobases, hydrocarbures aromatiques polycycliques, stéroïdes, tétracyclines, plastifiants (phtalates)
Volume des pores 0,75 ml/g
Surface spécifique ∼500 m2/g
Épaisseur (métrique) 0,25 mm
Dimensions (L x l) 5 x 20 cm