Learn More
Macherey-Nagel™ Plaque CCM en verre RP-2/UV254
Code produit 12867611 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
10 x 20 cm
20 x 20 cm
Conditionnement:
25 pièces
50 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
12867611 20 x 20 cm 25 pièces
10315882 10 x 20 cm 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12867611 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 811082
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    329.00€
    323.40€ / 25 pièces
    Économisez 5.60€
    1% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Spécification
Matériau Verre RP-2
Granulométrie 5 à 17 μm
Porosité 60 Å
Quantité 25/boîte
Type Plaque TLC
Indicateur fluorescent UV254
À utiliser avec (application) Constituants végétaux actifs, stéroïdes
Volume des pores 0,75 ml/g
Surface spécifique ∼500 m2/g
Épaisseur (métrique) 0,25 mm
Dimensions (L x l) 20 x 20 cm