Learn More
Hach Lange™ Cellules d’échantillon de verre
Code produit 10132114
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Turbidimètre portatif 2100
Turbidimètres 2100N, 2100AN, et Lab RATIO
Conditionnement:
6 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
10132114 Turbidimètres 2100N, 2100AN, et Lab RATIO 6 pièces
10020362 Turbidimètre portatif 2100 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10132114 Fournisseur Hach Lange™ Code fournisseur 2084900
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les cellules d’échantillonnage de remplacement faciles à utiliser et économiques pour les turbidimètres 2100N, 2100AN et ratio de laboratoire sont fabriquées en verre et contiennent six fioles de cellules d’échantillonnage avec des bouchons.
  • Pour utilisation avec Hach des Turbidmètres de laboratoire à rapport 18900, 2100N et 2100AN
  • Cellules d’échantillonnage de remplacement pour utilisation avec des turbidimètres de 2100N, 2100AN et de rapport de laboratoire
  • Pour une utilisation avec Hach les turbidmètres de laboratoire à rapport 18900, 2100N et 2100AN
  • Comprend six flacons de cellules d’échantillon avec bouchons
  • Fabriqué en verre\
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Cellule d’échantillon en verre
À utiliser avec (équipement) Turbidimètres 2100N, 2100AN, et Lab RATIO