Learn More
Velp Scientifica™ Sable de verrerie
Code produit 15329564 Tous les produits Velp Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
2 kg
Conditionnement:
2 KG
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
15329564 2 kg 2 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15329564 Fournisseur Velp Scientifica™ Code fournisseur A00000089
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29.23€
    28.00€ / 2kg
    Économisez 1.23€
    4% de réduction
 Article restreint
En stock
Sable de verrerie Velp Scientifica™ à utiliser avec l’unité d’hydrolyse HU 6.
  • Sable à utiliser avec l’unité d’hydrolyse HU 6
Spécification
À utiliser avec (équipement) Unité d’hydrolyse HU6
Type de produit Sable de verrerie
Capacité (métrique) 2 kg
Matériau Verre
Quantité 2/boîte
Poids (métrique) 2 kg