Learn More
Heidolph™ Kit de verrerie - Condenseur vertical (distillations standard)
Code produit 10005711 Tous les produits Heidolph Instruments Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Alimentation électrique:
230/240 V, 50/60 Hz
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Alimentation électrique Conditionnement
10005711 230/240 V, 50/60 Hz 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10005711 Fournisseur Heidolph™ Code fournisseur 5130030000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1580.02€
    1302.00€ / 1 pièces
    Économisez 278.02€
    17% de réduction
Expédition estimée: 14-12-2026
Les kits de condenseurs verticaux occupent le moins de place et conviennent aux espaces restreints
  • Les flacons d’évaporation et les tubes à vapeur sont proposés avec une taille de joint NS 29/32 standard et sont également disponibles avec des joints rodés NS 24/29
  • Bouchon de ventilation sans joint rodé, pour une manipulation facile et un fonctionnement sans graisse inclus
  • Une vanne de ventilation avec fonction de remplissage est proposée en option
  • Convient au programme de distillation automatisé Dynamic AUTOde précision sur les modèles Hei-VAP Expert/Ultimate Control
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Alimentation électrique 230/240 V, 50/60 Hz
Tension 115/230 VCA
Type Verrerie d’évaporation
Matériau Verre borosilicaté