Learn More
Heidolph™ Jeu de verre G5 revêtu
Code produit 10117561 Tous les produits Heidolph Instruments Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tension:
115/230 VCA
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tension Conditionnement
10117561 115/230 VCA 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10117561 Fournisseur Heidolph™ Code fournisseur 5130051000
Expédition estimée: 04-01-2027
Condenseur à glace sèche pour solvants à faible point d’ébullition avec revêtement en plastique transparent pour une sécurité renforcée, idéal dans la plupart des laboratoires scientifiques, de recherche et autres.
  • Ensemble de verres pour Hei-VAP évaporateurs rotatifs
  • Condenseur à glace sèche pour solvants à bas point d’ébullition
  • Avec revêtement en plastique transparent pour plus de sécurité
  • Tous les ensembles de verrerie sont dotés d'un filetage GL 10 ; le tube d'arrivée d'eau peut être raccordé à l'aide d'un raccord fileté.
  • Le kit de verrerie comprend un flacon d’évaporation de 1 000 ml et un flacon récepteur de 1 000 ml
  • À utiliser avec LABOROTA 4000/4001 efficace, LABOROTA 4010/4011 numérique, LABOROTA 4002/4003 contrôle, ABOROTA 4002/4003 contrôle vario
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Tension 115/230 VCA
Type Évaporateur rotatif
À utiliser avec (équipement) LABOROTA 4000/4001 Efficient, LABOROTA 4010/4011 Digital, LABOROTA 4002/4003 Control, ABOROTA 4002/4003 Control Vario