Learn More
Hirschmann™ Tubes à hématocrites, héparinisés au Na
Code produit 11682299
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
9 μl
Conditionnement:
1000 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) unitSize
11682299 9 μl 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11682299 Fournisseur Hirschmann™ Code fournisseur 9030208
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    231.59€
    157.50€ / 1000 pièces
    Économisez 74.09€
    31% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 15-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Excellent pour centrifuger le sang en laboratoire. Les tubes à hématocrites Hirschmann™ sont fabriqués en verre capillaire jetable.
  • Héparinisées au Na
  • Pour hématocrites
  • CE selon la norme IVD 98/79 CE
Specifications
Certifications/Conformité ISO 7550, CE, IVD 98/79 CE
Matériau Verre
Volume (métrique) 9 μl
Longueur (métrique) 32 mm
Type Capillaire à microhématocrites
Jetable Usage unique