Learn More
Hirschmann™ Micropipettes capillaires jetables, de bout en bout
Code produit 11707673
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 μl
2 μl
3 μl
4 μl
5 μl
6,66 μl
10 μl
20 μl
25 μl
40 μl
50 μl
100 μl
Conditionnement:
1000 pièces
5000 pièces
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
11707673 5 μl 1000 pièces
11787663 3 μl 1000 pièces
11797663 4 μl -
11767663 1 μl 1000 pièces
11777663 2 μl 1000 pièces
31781822 2 μl 5000 pièces
11730055 100 μl 1000 pièces
10720841 6,66 μl 1000 pièces
11717673 10 μl 1000 pièces
11772533 20 μl 1000 pièces
10582501 25 μl 1000 pièces
10480771 40 μl 1000 pièces
11797673 50 μl 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Code produit 11707673 Fournisseur Hirschmann™ Code fournisseur 9000205
 Article restreint
En stock
Facilite le remplissage capillaire sans erreur dans le laboratoire. Les pipettes micro-capillaires jetables Hirschmann Instruments™, de bout en bout, sont en verre DURAN™ durable.
  • De bout en bout, avec minicaps
  • Certification conforme
  • Disponible en hépariné ou non hépariné
  • Selon la norme ISO 7550, CE selon la norme IVD 98/79 CE
Spécification
Précision 0,5%
Certifications/Conformité ISO 7550, CE, IVD 98/79 CE
Matériau DURAN
Volume (métrique) 5 μl
Longueur (métrique) 30 à 32 mm
Type Pipette capillaire Minicap
Jetable Usage unique