Learn More
BUCHI Bécher à solvant en verre B-811
Code produit 10466571 Tous les produits Buchi Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
150 mL
Conditionnement:
4 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10466571 150 mL 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10466571 Fournisseur BUCHI Code fournisseur 037276
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Bécher à solvant, lot de 4 pièces.
  • Verre borosilicaté
  • Diamètre : 64 mm, Hauteur : 70 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Système d’extraction B811
Type de produit 1500
Capacité (métrique) 150 mL
Matériau Verre
À utiliser avec (application) Extraction de Soxhlet
Quantité 4/boîte
Longueur (métrique) 70 mm