Learn More
Bloc de coloration en verre
Description
- Verre poli transparent
- Cavité 30 mm de diamètre x 6 mm de profondeur
- Complet avec couvercle en verre plat
- 40 mm carrés pour minimiser l’évaporation
Spécification
Spécification
| Bouchon inclus | Fermeture incluse |
| Matériau du bouchon | Verre |
| Forme du fond | Plat |
| Matériau | Verre |
| Type | Bloc de coloration |
| À utiliser avec (équipement) | Lames de microscope |
| Nombre de lames | 20 |
| Profondeur (métrique) | 6 mm |
| Diamètre (métrique) | 30 mm |