Learn More
Hecht Karl™ Support pour la coloration du verre
Spécification
Spécification
| Type | Rack à coloration |
| L’appareil peut contenir | 10 lames |
| Dimensions (L x l x H) | 85 x 30 x 45 mm |
| Hauteur (métrique) | 45 mm |
| Longueur (métrique) | 85 mm |
| Matériau | Verre |
| Quantité | 1 de chaque |
| Largeur (métrique) | 30 mm |