Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Bouchon de robinet d’arrêt en verre
Description
- Pour robinets d’arrêt
- Alésage droit
- Verre
Spécification
Spécification
| Alésage de bouchon | 2,5 mm |
| Matériau | SBW |
| Nb par paquet | 1 |
| Connectors | Bouchon NS 12,5 |