Learn More
Lenz Laborglasintrumente Bouchons de robinet d’arrêt en verre
Code produit 11556724
Modifier l'affichage
Click to view available options
Alésage de bouchon:
10 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Alésage de bouchon Conditionnement
11556724 10 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11556724 Fournisseur Lenz Laborglasintrumente Code fournisseur 02112910
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43.00€
    27.10€ / 1 pièces
    Économisez 15.90€
    36% de réduction
Expédition estimée: 06-01-2027
En matériaux de haute qualité. Chaque étape de fabrication est testée grâce à un vaste système de gestion de la qualité, basé sur la norme DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Bouchon en verre plein et dispositif de retenue fileté
  • Pour robinets d’arrêt
  • Alésage droit
  • Matériau : verre
Spécification
Alésage de bouchon 10 mm
Matériau Verre Duran