Learn More
DWK Life Sciences Bouchon en verre, transparent, verre SBW, joint rodé conique standard court, tête plate octogonale
Tous les produits DWK Life Sciences ProduitsDescription
Les bouchons en verre pleins, semi-creux ou courts SBW peuvent être utilisés pour boucher des articles en verre tels que des flacons ou des flacons de réactifs avec des encolures de joint rodés. Le joint en verre rodé conique standard forme un joint étanche. Utilisez de la graisse pour les applications de chauffage ou de vide. Avec tête octogonale.
- Tous les composants en verre sont par conséquent adaptés au stockage de matériaux agressifs
- Fermeture étanche grâce au joint rodé conique standard
- Tête octogonale
Spécification
Spécification
| Description | Solide |
| À utiliser avec (application) | Stockage de produits chimiques et de réactifs sensibles à l’air ; stockage de solides, granulés et poudres hygroscopiques ; stockage d’API pharmaceutiques ; scellage de verrerie de laboratoire sous forme de flacons, flacons de réactifs et cylindres de mélange |
| Quantité | 10/boîte |
| Joint conique standard | ST 14/15 |
| Autoclavable | Non |
| Matériau | Verre SBW |