Learn More
KD Scientific Seringue en verre
Catalog No. 15154184
Ansicht ändern
Click to view available options
Volume (métrique):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
30 ml
50 ml
100 ml
Packungsgröße:
1 pièce
6 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Volume (métrique) Packungsgröße
15154184 20 ml 6 pièces
12200109 1 ml 6 pièces
17866228 2 ml 6 pièces
15134184 5 ml 6 pièces
12200119 10 ml 6 pièces
17498612 30 ml 6 pièces
17408622 50 ml 6 pièces
15174184 100 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 15154184 Lieferant KD Scientific Lieferanten-Nr. 780875
 Article restreint
Expédition estimée: 12-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Seringues en verre économiques et réutilisables. Disponible en formats allant de 1 mL à 200 mL.
  • Seringues en verre pour répondre à la plupart des applications
  • Plus de 10 seringues sont proposées, d'une capacité de 1,0 mL à 200 mL.
  • Fabriqué en verre borosilicate résistant à la chaleur
  • Les matériaux et la construction résistent aux chocs et aux variations brusques de température.
  • Recuit et testé jusqu'à élimination complète des contraintes internes pour résister à des lavages répétés
Spezifikation
Matériau Verre borosilicaté
Calibre d’aiguille Aiguille non comprise
Sans latex Oui
Type de produit Seringue
Jetable Réutilisable
Volume (métrique) 20 ml
À utiliser avec (équipement) KD Scientific Pompes à seringue
Type de connexion Luer-Lock
Graduated Oui
Stérilité Non stérile
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.