Learn More
KD Scientific Seringue en verre
Code produit 17866228
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
30 ml
50 ml
100 ml
Conditionnement:
1 pièce
6 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
17866228 2 ml 6 pièces
12200109 1 ml 6 pièces
15134184 5 ml 6 pièces
12200119 10 ml 6 pièces
15154184 20 ml 6 pièces
17498612 30 ml 6 pièces
17408622 50 ml 6 pièces
15174184 100 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 17866228 Fournisseur KD Scientific Code fournisseur 780872
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    190.00€
    178.43€ / 6 pièces
    Économisez 11.57€
    6% de réduction
Expédition estimée: 18-01-2027
Seringues en verre économiques et réutilisables. Disponible en formats allant de 1 mL à 200 mL.
  • Seringues en verre pour répondre à la plupart des applications
  • Plus de 10 seringues sont proposées, d'une capacité de 1,0 mL à 200 mL.
  • Fabriqué en verre borosilicate résistant à la chaleur
  • Les matériaux et la construction résistent aux chocs et aux variations brusques de température.
  • Recuit et testé jusqu'à élimination complète des contraintes internes pour résister à des lavages répétés
Spécification
Matériau Vidrio de borosilicato
Calibre d’aiguille No se incluye la aguja
Sans latex Oui
Type de produit Seringue
Jetable Réutilisable
Volume (métrique) 2 ml
À utiliser avec (équipement) KD Scientific Pompes à seringue
Type de connexion Luer-Lock
Graduated Oui