Learn More
Karl Hecht™ Réservoir en verre
Code produit 10797302
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
36 x 23 x 26 cm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) Conditionnement
10797302 36 x 23 x 26 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10797302 Fournisseur Karl Hecht™ Code fournisseur 40070006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    148.73€
    98.09€ / 1 pièces
    Économisez 50.64€
    34% de réduction
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Convient aux applications générales de laboratoire.
  • Bord finement meulé
  • Fabriqué en verre clair pour une excellente clarté optique
  • 23 x 26 x 36 cm
Spécification
Matériau Verre
À utiliser avec (application) Applications générales de laboratoire
Comprend Bord finement meulé
Dimensions (L x l x H) 36 x 23 x 26 cm