Learn More
SHP Steriltechnik AG Programme d’essais de verre
Code produit 31908845
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Autoclaves
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
31908845 Autoclaves 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31908845 Fournisseur SHP Steriltechnik AG Code fournisseur 20.0000.000.140
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Un programme spécial est conçu pour la stérilisation douce de la verrerie dans un autoclave. Il évite les contraintes thermiques et les casses tout en assurant une stérilité fiable.
  • Stérilisation des récipients en verre, bouteilles et tubes à essai
  • Chauffage et refroidissement doux pour éviter les casses
  • Pénétration uniforme de la vapeur pour une stérilité fiable
  • Résultats reproductibles pour des applications en laboratoire et en recherche
  • Fonctionnement simple via le panneau de contrôle de l’autoclave
Spécification
À utiliser avec (équipement) Autoclaves
Type de produit Logiciel