Learn More
Palintest™ Tubes à essai en verre pour photomètre
Description
- X5 tubes à essai de rechange pour tous les photomètres
- 5/boîte
- Pour une utilisation avec un porte-cellules adaptatif unique, il faut tous les tubes de réactif de 12 mm à 20 mm de diamètre
- Codés pour répondre à tous les besoins de l’instrument en matière de plage de longueurs d’onde et de configuration et d’analyse de l’étalonnage ; l’utilisateur pousse simplement dans le tube
Spécification
Spécification
| Description | Tube à essai |
| Capacité (métrique) | 10 mL |
| Longueur (métrique) | 77 mm |
| Matériau | Verre |
| À utiliser avec | Photomètre ; pour photomètre |
| Comprend | Bouchon |
| Quantité | Boîte de 5 |
| Graduated | Oui |
| Diamètre (métrique) | 20 mm |