Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Tubes à essai en verre, à bord droit
Tous les produits DWK Life Sciences ProduitsDescription
- Disponibles en différents diamètres, hauteurs et volumes (2,0-100 ml)
- Construction en verre borosilicaté Duran™ durable
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO 3585; ASTM E438 Type I Classe A |
| Couleur | Transparent |
| Description | Épaisseur de paroi :0,8 à 1,0 mm |
| Capacité (métrique) | 5 mL |
| Longueur (métrique) | 100 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté (3.3) |
| Forme | Cylindrique |
| Jetable | Réutilisable |
| Conditionnement | 100/boîte |
| Quantité | 100/Bte |
| Afficher plus |