Learn More
VEE GEE Thermomètre en verre
Code produit 17841224 Tous les produits Thermo Scientific CO₂ Incubators Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-17,8 à +148,9°C
-20 à +110°C
-20 à +150 °C
-23,2 à +121°C
-34,4 à +48,9°C
-35 à +50°C
-6,7 à +260°C
Plage de températures (impériale):
-10 à +250 °F
-30 à +120°F
-31 à +122°F
-4 à +230°F
-4 à +302°F
0 à 300 °F
20 à 500°F
Type d’immersion:
Immersion totale
immersion partielle
Immersion Length:
30,4 cm (12 po)
30,48 cm (12 po)
Vers la ligne d’immersion
Conditionnement:
1 pièce
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique) Plage de températures (impériale) Type d’immersion Immersion Length Conditionnement
17841224 -6,7 à +260°C 20 à 500°F immersion partielle Vers la ligne d’immersion 1 pièce
17821224 -34,4 à +48,9°C -30 à +120°F Immersion totale 30,48 cm (12 po) 1 pièce
17811224 -20 à +110°C -4 à +230°F Immersion totale 30,48 cm (12 po) 1 pièce
17831224 -17,8 à +148,9°C 0 à 300 °F Immersion totale 30,48 cm (12 po) 1 pièce
17801224 -35 à +50°C -31 à +122°F Immersion totale 30,48 cm (12 po) 1 pièce
17891214 -20 à +110°C -4 à +230°F Immersion totale 30,4 cm (12 po) 1 pièce
17831194 -20 à +150 °C -4 à +302°F Immersion totale 30,48 cm (12 po) 1 pièce
17891254 -34,4 à +48,9°C -30 à +120°F immersion partielle Vers la ligne d’immersion 1 pièce
17891224 -20 à +110°C -4 à +230°F immersion partielle Vers la ligne d’immersion 1 pièce
17881224 -17,8 à +148,9°C 0 à 300 °F immersion partielle Vers la ligne d’immersion 1 pièce
17871224 -35 à +50°C -31 à +122°F immersion partielle Vers la ligne d’immersion 1 pièce
17851224 -20 à +110°C -4 à +230°F immersion partielle Vers la ligne d’immersion 1 pièce
17821254 -20 à +150 °C -4 à +302°F immersion partielle Vers la ligne d’immersion 1 pièce
17851234 -23,2 à +121°C -10 à +250 °F immersion partielle Vers la ligne d’immersion 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Code produit 17841224 Fournisseur VEE GEE Code fournisseur 80905
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.81€
    33.75€ / 1 pièces
    Économisez 5.06€
    13% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 10-11-2026
Le thermomètre en verre numéroté est un instrument précis adapté à diverses applications générales dans les laboratoires, les universités, l'industrie agroalimentaire, le secteur environnemental, le traitement des eaux usées et d'autres environnements.
  • Couleurs bleues de sécurité sur fond blanc pour une lecture facilitée
  • La précision est égale à une subdivision
  • Immersion : option totale ou partielle
Spécification
Remplissage du flacon bleu de sécurité
À utiliser avec (application) Laboratorios, universidades, alimentos/bebidas, medio ambiente, aguas residuales y muchas otras aplicaciones de uso general.
Type d’immersion immersion partielle
Longueur (métrique) 39 cm
Matériau Verre
Type de sonde Inmersión/Propósito general (Cónico)
Remplissage du thermomètre bleu de sécurité
Poids (métrique) 3.16 g
Température max. (impériale) 500°F
Température max. (métrique) 260°C
Température (impériale) min. 20°F
Température min. (métrique) -6,7 °C
Plage de températures (impériale) 20 à 500°F
Plage de températures (métrique) -6,7 à +260°C
Précision ±1 section
Subdivision 1,1°C (2°F)
Immersion Length Vers la ligne d’immersion
Largeur (métrique) 0.64 cm